certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. T1850000
traceable to USP 1674004
API 家族
tretinoin
形狀
solid
CofA
current certificate can be downloaded
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
180-181 °C (lit.)
應用
food and beverages
形式
neat
儲存溫度
-10 to -25°C
SMILES 字串
CC1=C(\C=C\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C(O)=O)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C20H28O2/c1-15(8-6-9-16(2)14-19(21)22)11-12-18-17(3)10-7-13-20(18,4)5/h6,8-9,11-12,14H,7,10,13H2,1-5H3,(H,21,22)/b9-6+,12-11+,15-8+,16-14+
InChI 密鑰
SHGAZHPCJJPHSC-YCNIQYBTSA-N
基因資訊
human ... RARA(5914) , RARB(5915) , RARG(5916)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
生化/生理作用
分析報告
其他說明
腳註
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2