主要文件
554720
Millipore
反式-维甲酸
Potent modulator of growth and differentiation. Inhibits melanocyte adhesion, motility, and growth.
别名:
反式-维甲酸, 维甲酸,ATRA,维生素A酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H28O2
CAS号:
分子量:
300.44
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
NACRES:
NA.21
描述
Merck USA index - 14, 8165
品質等級
化驗
≥95% (by assay)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
顏色
yellow
溶解度
DMSO: 25 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C1=C(CCCC1(C)C)C
InChI
1S/C20H28O2/c1-15(8-6-9-16(2)14-19(21)22)11-12-18-17(3)10-7-13-20(18,4)5/h6,8-9,11-12,14H,7,10,13H2,1-5H3,(H,21,22)/b9-6+,12-11+,15-8+,16-14+
InChI 密鑰
SHGAZHPCJJPHSC-YCNIQYBTSA-N
一般說明
生长和分化的有效调节剂。通过与直接调节基因表达的核视黄酸受体(RAR)结合发挥作用。抑制黑素细胞粘附、运动和生长。具有角膜溶解活性。诱导神经源性肿瘤细胞分化。诱导急性早幼粒细胞癌细胞凋亡。避免空气。
應用
  • 全反式维甲酸通过H19和端粒酶调节糖酵解:mir-let-7a在雌激素受体阳性乳腺癌症细胞中的作用。: 这项研究揭示了全反式维甲酸如何通过调节H19和端粒酶来影响癌症细胞的糖酵解,展示了其在癌症治疗中的潜力 (El Habre et al., 2024)。
  • 维甲酸通过非RAR依赖性机制将线粒体代谢分级为sertoli细胞介导的胞葬作用。: 该研究探讨了sertoli细胞中视黄酸将线粒体代谢和胞葬关联起来的作用,提供了关于其非RAR依赖性机制和生殖生物学潜在应用的见解(Wu et al., 2024)。
  • 全反式维甲酸与它莫西芬联合治疗卵巢癌。: 本文讨论了全反式维甲酸与它莫昔芬联合用药对卵巢癌症的协同抑制作用,重点介绍了一种前景良好的卵巢癌症患者治疗策略(Xu et al., 2024)。
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:有害 & 致癌/致畸性(E)
重構
复溶后冷藏(4°C)。DMSO贮备溶液在4°C下可稳定保存最多2年。
其他說明
Tosi, P., et al. 1994.Leuk.Lymphoma14, 503.
Clagett-Dame, M., et al. 1993.Arch.Biochem.Biophys.300, 684.
Labbaye, C., et al. 1993.Blood81, 475.
Sakashita, A., et al. 1993.Blood81, 1009.
Situ, R., et al. 1993.Dermatology186, 38.
Tini, M., et al. 1993.Genes Develop.7, 295.
Leid, M., et al. 1992.Trends Biochem.Sci.17, 427.
Sharpe, C.R.1991.Neuron7, 239.
Thaller, C. and Eichele, G. 1990.Nature345, 815.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2