Merck
PHL82530
(−)-Englerin A
phyproof® Reference Substance
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H34O6
分子量:
442.54
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥95.0% (HPLC)
製造商/商標名
PhytoLab
應用
food and beverages
形式
neat
SMILES 字串
O1C2(C3C(C(C1(CC2OC(=O)CO)C(C)C)OC(=O)\C=C\c4ccccc4)C(CC3)C)C
InChI
1S/C26H34O6/c1-16(2)26-14-20(30-22(29)15-27)25(4,32-26)19-12-10-17(3)23(19)24(26)31-21(28)13-11-18-8-6-5-7-9-18/h5-9,11,13,16-17,19-20,23-24,27H,10,12,14-15H2,1-4H3/b13-11+
InChI 密鑰
GACOFEKSDCOVMV-ACCUITESSA-N
一般說明
该物质是具有指定绝对纯度(考虑色谱纯度、水、残留溶剂、无机杂质)的一级参考物质。确切的值见证书。生产商:PhytoLab GmbH & Co. KG
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)