Merck
P9352
Millipore
产气荚膜梭菌 T.S.C. 添加剂
suitable for microbiology
别名:
产气荚膜梭菌胰蛋白示-亚硫酸盐-环丝氨酸添加剂, 胰蛋白示亚硫酸盐环丝氨酸添加剂,产气荚膜梭菌
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC號碼:
分類程式碼代碼:
41171614
NACRES:
NA.85
無菌
sterile
品質等級
形狀
powder
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
應用
environmental
food and beverages
microbiology
儲存溫度
2-8°C
適合性
Clostridium spp.
應用
建议用于产气荚膜梭菌的选择性分离。
成分
组分:D-环丝氨酸 200.00mg
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)