主要文件
1.11972
Millipore
GranuCult® 胰月示亚硫酸盐环丝氨酸琼脂(基础)
ISO 7937, ISO 14189, APHA, suitable for microbiology
别名:
TSC琼脂
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106213
NACRES:
NA.74
agency
APHA
ISO 14189
ISO 7937
品質等級
無菌
non-sterile
形狀
granular
製造商/商標名
GranuCult® prime
技術
microbiological culture: suitable
pH值
7.4-7.8 (25 °C in H2O)
溶解度
42 g/L
體積密度
660 kg/m3
應用
food and beverages
microbiology
儲存溫度
15-25°C
適合性
Clostridium spp.
一般說明
GranuCult®胰月示亚硫酸盐环丝氨酸琼脂(基础)预期用于分离和分化产气荚膜梭菌。优越的营养基础为梭菌的发育提供了最佳条件。产生硫化氢的菌落的特征是由于与亚硫酸盐和铁盐的反应而变黑。环丝氨酸抑制伴随的细菌菌群,并可能导致发育的菌落保持较小。它还减少了扩散,从而减少了产气荚膜梭菌菌落周围异常变黑。带有MUP的TSC琼脂除包含环丝氨酸4-甲基伞形酮磷酸酯(MUP)外,还包含碱性和酸性磷酸酶的荧光底物。酸性磷酸酶是产气荚膜梭菌的高度特异性指示剂。它分裂荧光底物MUP,形成4-甲基伞形酮,可以通过长波紫外线中的荧光来鉴定。因此,可以获得存在产气荚膜梭菌的强烈建议。
應用
GranuCult®胰月示亚硫酸盐环丝氨酸琼脂(基础)预期用于分离和区分食品和动物饲料、水和其他材料中的产气荚膜梭菌。可以使用产气荚膜梭菌补充剂(1.00888)制备带有MUP的TSC琼脂,以在UV光下通过其荧光检测酸性磷酸酶。
腳註
我们现提供两种类型的培养基:GranuCult®优质颗粒状培养基和NutriSelect®高性价比粉末状培养基,满足用户不同层次的需求。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律資訊
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3