蒸汽密度
>1 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
<0.3 mmHg ( 20 °C)
形狀
solid
waxy solid
技術
cell culture | mammalian: suitable
雜質
≤10 EU/g Endotoxin
顏色
white to off-white
pH值
5.0-7.5
溶解度
H2O: soluble 100 g/L, clear, colorless to almost colorless
SMILES 字串
O2C(C2)C.O1CC1
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
InChI 密鑰
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
泊洛沙姆188 PRO专为细胞培养而设计,用于提高细胞活力并保护悬浮细胞免受继代培养、冷冻和解冻以及搅拌过程中可能的损害。
應用
泊洛沙姆是常作为制剂载体用于药物输送的聚合物。其他应用包括用作表面活性剂、乳化剂、增溶剂、分散剂、凝胶粘合剂、增稠剂并作为体内吸收增强剂。
软硬表面清洁剂、涂料和水处理中的消泡剂。金属加工润滑剂,线性和交联聚酯及聚氨酯的消泡助剂和增量剂。
特點和優勢
始终如一的质量 - 我们通过使用我们内部开发的方法可以对性能进行预测并确保批次间的一致性。
卓越的性能 - 我们的产品在不同供应商、批次和质量等级上均具有卓越的表现。
可靠的供应 - 大生产能力确保为我们的客户提供可靠的供应。
卓越的性能 - 我们的产品在不同供应商、批次和质量等级上均具有卓越的表现。
可靠的供应 - 大生产能力确保为我们的客户提供可靠的供应。
性质取决于亲水性 (EO)/疏水性 (PO) 比例的表面活性物质EO 含量越高,水包油稳定剂性能越好。
包裝
500 g 聚乙烯瓶封装
外觀
末端主要是二羟基官能化低聚物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1