Merck
NISTRM8529
硫化银
NIST® RM8529
别名:
Silver sulfide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Ag2S
CAS号:
分子量:
247.80
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
同位素純度
 34S
製造商/商標名
NIST®
mp
845 °C (lit.)
密度
7.234 g/mL at 25 °C (lit.)
格式
matrix material
SMILES 字串
[Ag]S[Ag]
InChI
1S/2Ag.S
InChI 密鑰
OCWNMDUAUUAHSJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Sulfur-34
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法律資訊
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)