主要文件
NIST610
玻璃中的微量元素
NIST® SRM® 610
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
包裝
pkg of 4 wafers
製造商/商標名
NIST®
應用
glass & ceramic
形式
matrix material
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
SRM 610的每个单位包含四个椭圆形到圆形横截面的晶圆,标称直径范围为12毫米(约0.47英寸)到14毫米(约0.55英寸),厚度为3毫米,从手工拉制的棒材切片而成。
SRM 610_cert
SRM 610_SDS
應用
(SRM)用于开发玻璃中痕量元素的化学分析方法。
特點和優勢
  • 提供证书,其中记录玻璃中痕量元素成分的NIST认证质量分数值。
  • 元素和同位素比的参考值和信息值以质量分数表示。
  • NIST证书附带有效期证书、储存、处理、使用和维护说明。
其他說明
已通过下列分析物验证。
锑 (Sb)、砷 (As)、钡 (Ba)、镉 (Cd)、铬 (Cr)、铁 (Fe)、铅 (Pb)、锰 (Mn)、镍 (Ni)、铷 (Rb)、硒 (Se)、银 (Ag)、锶 (Sr)、钍 (Th)、铀 (U)
以下分析物参考/信息值已给出。
铜 (Cu)、铊 (Tl)、锶 (87Sr/86Sr)
硼 (B)、钴 (Co)、金 (Au)、锂 (Li)、钾 (K)、钛 (Ti)、锌 (Zn)、铀 (235U/UTotal)
有关数值和更多详细信息,请见nist.gov/SRM。
法律資訊
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 1B Inhalation
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 4
1 of 4