主要文件
BCR664
玻璃(微量元素)
BCR®, certified reference material, plates
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
agency
BCR®
形狀
plates
製造商/商標名
JRC
應用
glass & ceramic
形式
matrix material
分析報告
For more information please see:
BCR664
法律資訊
BCR is a registered trademark of European Commission
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)