Key Documents
ERMEC681M
聚乙烯(元素含量高)
ERM®, certified reference material
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
agency
ERM®
製造商/商標名
JRC
應用
chemicals and industrial polymers
格式
matrix material
分析報告
For more information please see:
ERMEC681M
法律資訊
ERM is a registered trademark of European Commission
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
281.5 °F
閃點(°C)
138.6 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)