主要文件
ERMEC680M
聚乙烯(元素含量低)
ERM®, certified reference material
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
agency
ERM®
製造商/商標名
JRC
應用
chemicals and industrial polymers
形式
matrix material
分析報告
For more information please see:
ERMEC680M
法律資訊
ERM is a registered trademark of European Commission
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)