H1400000
醋酸氢化可的松
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
别名:
醋酸氢化可的松, 11β,17α,21-三羟基-4-孕烯-3,20-二酮 21-乙酸酯, 17-α-羟基皮质甾酮乙酸酯, 17-羟基皮质甾酮 21-乙酸酯, 21-乙酰氧基-4-孕烯-11β,17α-二醇-3,20-二酮, 4-孕烯-11β,17α,21-三醇-3,20-二酮 21-乙酸酯
About This Item
推荐产品
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
hydrocortisone
製造商/商標名
EDQM
mp
223 °C (dec.) (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
SMILES 字串
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C23H32O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h10,16-18,20,26,28H,4-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21-,22-,23-/m0/s1
InChI 密鑰
ALEXXDVDDISNDU-JZYPGELDSA-N
基因資訊
human ... NR3C1(2908)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
包裝
其他說明
相關產品
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1B - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3