PHR2158
Hydrocortisone Impurity F
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
Reichstein’s substance S, 11-Deoxy-17-hydroxycorticosterone, 11-Deoxycortisol, 17α,21-Dihydroxy-4-pregnene-3,20-dione, 17α-Hydroxycortexone, 17,21-Dihydroxy-4-pregnene-3,20-dione, 17,21-Dihydroxyprogesterone, 4-Pregnene-17α,21-diol-3,20-dione, Cortexolone, Reichstein’s Compound S
About This Item
推荐产品
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
API 家族
hydrocortisone
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 100 mg
mp
208 °C (dec.) (lit.)
應用
pharmaceutical small molecule
形式
neat
儲存溫度
-10 to -25°C
SMILES 字串
C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@]4(O)C(=O)CO
InChI
1S/C21H30O4/c1-19-8-5-14(23)11-13(19)3-4-15-16(19)6-9-20(2)17(15)7-10-21(20,25)18(24)12-22/h11,15-17,22,25H,3-10,12H2,1-2H3/t15-,16+,17+,19+,20+,21+/m1/s1
InChI 密鑰
WHBHBVVOGNECLV-OBQKJFGGSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
分析報告
其他說明
腳註
相關產品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3