Key Documents
ERMEF412
Brown coal (GCV, NCV, element content and trace elements)
ERM®, certified reference material
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
agency
ERM®
製造商/商標名
JRC
應用
environmental
格式
matrix material
儲存溫度
2-8°C
一般說明
Certified for gross calorific value (GCV), net calorific value (NCV), volatile matter, fly ash, C, H, N, S, Ca, Hg, K, Mn, Na, Se, V.
分析報告
For more information please see:
ERMEF412
法律資訊
ERM is a registered trademark of European Commission
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1