agency
ERM®
製造商/商標名
JRC
形式
matrix material
儲存溫度
2-8°C
一般說明
Certified for gross calorific value (GCV), net calorific value (NCV), C, N, S, Ca, Na, Se, Zn.
分析報告
For more information please see:
ERMEF413
ERMEF413
法律資訊
ERM is a registered trademark of European Commission
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3