主要文件
ERMEF411
Hard coal (GCV, NCV, element content and trace elements)
ERM®, certified reference material
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
agency
ERM®
製造商/商標名
JRC
應用
environmental
形式
matrix material
儲存溫度
2-8°C
一般說明
Certified for gross calorific value (GCV), net calorific value (NCV), volatile matter, ash, C, H, N, S, Cl, Se.
分析報告
For more information please see:
ERMEF411
法律資訊
ERM is a registered trademark of European Commission
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)