Merck
D0638
Supelco
狄布卡因 盐酸盐
analytical standard, ≥99%
别名:
2-丁氧基-N-(2-二乙氨乙基)-4-喹啉甲酰胺 盐酸盐, 辛可卡因 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H29N3O2 · HCl
CAS号:
分子量:
379.92
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥99%
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
99-101 °C (lit.)
應用
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
SMILES 字串
Cl[H].CCCCOc1cc(C(=O)NCCN(CC)CC)c2ccccc2n1
InChI
1S/C20H29N3O2.ClH/c1-4-7-14-25-19-15-17(16-10-8-9-11-18(16)22-19)20(24)21-12-13-23(5-2)6-3;/h8-11,15H,4-7,12-14H2,1-3H3,(H,21,24);1H
InChI 密鑰
IVHBBMHQKZBJEU-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
盐酸地布卡因是喹诺酮类衍生物,以靛红为起始物料,经一系列反应可制得盐酸地布卡因。它是一种局部麻醉剂。
應用
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品′检验报告。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
生化/生理作用
强效、长效局部麻醉剂
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Profiles of Drug Substances, Excipients, and Related Methodology (1983)
Fisher's Contact Dermatitis (2008)
Jason Ewanicki et al.
Magnetic resonance in chemistry : MRC, 58(8), 733-744 (2020-04-17)
Tube to tube volume difference presents a challenge in obtaining correct external standard quantitative NMR (esqNMR) results. Deuterium (2 H) NMR is easily observable, intrinsically quantitative, present in all samples, free of interfering signals, and insensitive to probe tune/match and