About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H11ClO5
CAS号:
分子量:
198.60
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
推荐产品
等級
analytical standard
品質等級
形狀
solid
分析物化學類別
oligosaccharides
儲存條件
desiccated
技術
GC/MS: suitable
HPLC: suitable
PET imaging: suitable
gas chromatography (GC): suitable
顏色
white
mp
139-145 °C
應用
food and beverages
形式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](Cl)C=O
InChI
1S/C6H11ClO5/c7-3(1-8)5(11)6(12)4(10)2-9/h1,3-6,9-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1
InChI 密鑰
RBEGMPAFDRYYIG-SLPGGIOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
注意
吸湿。空气敏感。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3