生物源
synthetic
化驗
≥98% (GC)
形狀
crystalline
技術
gas chromatography (GC): suitable
inhibition assay: suitable
顏色
white to off-white
mp
146-147 °C (lit.)
溶解度
H2O: 0.250 g/5mL
應用
clinical research
life science and biopharma
metabolomics
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)CC=O
InChI
1S/C6H12O5/c7-2-1-4(9)6(11)5(10)3-8/h2,4-6,8-11H,1,3H2/t4-,5-,6+/m1/s1
InChI 密鑰
VRYALKFFQXWPIH-PBXRRBTRSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
2-脱氧-D-葡萄糖是一种不可代谢的葡萄糖类似物,通过靶向己糖激酶(糖酵解的限速步骤)来破坏糖酵解。它被己糖激酶磷酸化为 2-DG-P,在细胞中积累,消耗细胞 ATP。这种方法可以有效地饿死和杀死癌细胞,也可以抑制依赖糖酵解进行复制的病毒细胞。这种多功能分子可应用于癌症、病毒学、代谢组学和生化研究。
應用
2-脱氧-D-葡萄糖(2-DG)用于缺乏葡萄糖补给的研究,以调用和研究反调节反应(CRR)的过程。2-脱氧-D-葡萄糖用于涉及放射和化学敏化以及氧化应激的抗癌策略开发中。
生化/生理作用
2-脱氧-D-葡萄糖(2-脱氧葡萄糖)是一种葡萄糖类似物,可通过作用于己糖激酶这一糖酵解限速步骤来抑制糖酵解。 它会被己糖激酶磷酸化为不能被磷酸葡萄糖异构酶进一步代谢的2-DG-P。 这将导致2-DG-P在细胞中的集聚以及细胞ATP的缺失。在体外,2-脱氧葡萄糖已显示出可诱导自噬、提高ROS的产生并激活AMPK。
特點和優勢
- 高纯度化合物适用于各种研究应用
包裝
无底玻璃瓶。内含物装在插入的融合锥内。
水污染物質分類(WGK)
WGK 3