BP215
林可霉素 盐酸盐
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
别名:
Methyl 6,8-dideoxy-6-(1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinecarboxamido)-1-thio-D-erythro-α-D-galactooctopyranoside 盐酸盐, 林可霉素 盐酸盐
About This Item
推荐产品
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
lincomycin
形狀
solid
品質
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
BP
應用
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl.CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)N[C@H]([C@@H](C)O)[C@H]2O[C@H](SC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C18H34N2O6S.ClH/c1-5-6-10-7-11(20(3)8-10)17(25)19-12(9(2)21)16-14(23)13(22)15(24)18(26-16)27-4;/h9-16,18,21-24H,5-8H2,1-4H3,(H,19,25);1H/t9-,10-,11+,12-,13+,14-,15-,16-,18-;/m1./s1
InChI 密鑰
POUMFISTNHIPTI-BOMBIWCESA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
Also used in monographs such as:
生化/生理作用
抗菌谱:盐酸林可霉素对革兰氏阳性菌有效。
包裝
其他說明
相關產品
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2