Merck
B8630
Sigma-Aldrich
溴百里酚蓝 钠盐
powder
别名:
3′,3′′-二溴麝香草酚磺酰酞 钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H27Br2NaO5S
CAS号:
分子量:
646.36
Beilstein:
6887926
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
形狀
powder
品質等級
技術
titration: suitable
visual transition interval
6.0-7.6, yellow to blue
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[Na+].CC(C)c1cc(c(C)c(Br)c1O)C(=C2\C=C(C(C)C)C(=O)C(Br)=C2C)\c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C27H28Br2O5S.Na/c1-13(2)18-11-20(15(5)24(28)26(18)30)23(17-9-7-8-10-22(17)35(32,33)34)21-12-19(14(3)4)27(31)25(29)16(21)6;/h7-14,30H,1-6H3,(H,32,33,34);/q;+1/p-1/b23-21+;
InChI 密鑰
NMKFVGALBGZKGW-FKWCIMQXSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
溴麝香草酚蓝钠盐已被用作酵母生长培养基(YPD,酵母提取物蛋白胨葡萄糖)的 pH 指示剂。
生化/生理作用
溴麝香草酚蓝是一种将颜色从黄色 (pH 6.0) 变为蓝色 (7.6) 的 pH 指示剂。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Handbook of Acid-Base Indicators null
The roles of galactitol, galactose-1-phosphate, and phosphoglucomutase in galactose-induced toxicity in Saccharomyces cerevisiae.
de Jongh WA, et al.
Biotechnology and Bioengineering, 101, 317-326 (2008)
Increasing galactose consumption by Saccharomyces cerevisiae through metabolic engineering of the GAL gene regulatory network.
Ostergaard, et al.
Nature Biotechnology, 18, 1283-1286 (2000)