特點
subdivision 0.1 mL
製造商/商標名
Fortuna Graf 101.080-33
體積測量範圍
1-5 mL
容積
1-5 mL
接頭
GL 40
GL 45
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于分配水溶液、酸和结晶液体
特性:
特性:
- PTFE 包封分配活塞
- 通过使用玻璃制成的分配筒(涂有防止破裂的塑料保护层)进行可见分配过程
- 人体工学手指保护帽
- 快速简便的音量设定,附加微调
- 将白色 PP 制成的接合器固定至 10 mL;由 30 mL 固体白色 PP 制成的 FIX 接合器
- 阀块由 PTFE 制成,阀内无金属弹簧-无腐蚀
- Optifix ® 基本分配器 最多可提供 500 mL
法律資訊
FORTUNA is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Optifix is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
Z260002-1EA | 4061826668283 |