特點
incremental 0.1 mL
DE-M marking
with recirculation valve
製造商/商標名
BRAND 4600131
容積範圍
0.5-5 mL
接頭
(GL 28/S28)
GL 32
GL 38
S 40
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Dispensette S适用于广泛的应用,特别是对于许多酸、盐溶液和有机溶剂。
特點和優勢
- 液体填充和分配极其容易
- 通过优化的流动通道进行简单灌注
- 具有内部扇形轨道,可快速安全地调节容量
其他說明
模拟可调 - 具有新型内部扇形轨道的快速安全体积设置。可使用随附的工具进行简单的校准调整。
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
其他客户在看
实验方案
This article provides testing instructions for BRAND Dispensette® S bottle-top liquid dispenser according to the standard ISO DIS 8655.
This article provides testing instructions for BRAND Dispensette® S bottle-top liquid dispenser according to the standard ISO DIS 8655.