Merck
ARK2189
SAFC
环己酮
制药生产
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H10(=O)
CAS号:
分子量:
98.14
Beilstein:
385735
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
蒸汽密度
3.4 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
3.4 mmHg ( 20 °C)
expl. lim.
1.1 %, 100 °F
9.4 %
折射率
n20/D 1.450 (lit.)
bp
155 °C (lit.)
mp
−47 °C (lit.)
密度
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O=C1CCCCC1
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
InChI 密鑰
JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
111.2 °F - closed cup
閃點(°C)
44 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)