Merck
所有图片(5)
主要文件
1.02888
Supelco
环己酮,用于分析,EMPARTA® ACS ,E 4 L
EMPLURA®
别名:
环己酮,用于分析,EMPARTA® ACS ,E 4 L, 庚二酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H10O
CAS号:
分子量:
98.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191502
酶委員會索引編號:
203-631-1
NACRES:
NA.21
bp:
155 °C/1013 hPa
蒸汽壓力
4.5 hPa ( 20 °C)
品質等級
產品線
EMPLURA®
化驗
≥99% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
430 °C
expl. lim.
1.1 % (v/v)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
雜質
≤0.2% Water
pH值
7 (20 °C, 70 g/L in H2O)
bp
155 °C/1013 hPa
mp
-31 °C
轉變溫度
flash point 43 °C
溶解度
90 g/L
密度
0.95 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O=C1CCCCC1
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
InChI 密鑰
JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
一般說明
EMPLURA® 是我们为高纯度产品提供的一种低成本替代产品。通过EMPLURA 我们为非管制行业中的多种基本应用以及要求不高的应用、制备实验室工作和清洁目的提供一系列溶剂。EMPLURA 溶剂提供了充足的规格信息和最重要的参数。
分析報告
纯度 (GC): ≥ 99.0%
同一性(IR):符合
密度(d 20 °C/4 °C):0.946 - 0.948
水: ≤ 0.2 %
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
111.2 °F - closed cup
閃點(°C)
44 °C - closed cup