Merck
A2799
Supelco
氨酚喹 二盐酸盐 二水合物
analytical standard
别名:
4-(7-氯-4-喹啉氨基)-2-([二乙胺基]甲基)苯酚
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H22ClN3O · 2HCl · 2H2O
CAS号:
分子量:
464.81
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
SMILES 字串
O.Cl.CCN(CC)Cc1cc(Nc2ccnc3cc(Cl)ccc23)ccc1O
InChI
1S/C20H22ClN3O.ClH.H2O/c1-3-24(4-2)13-14-11-16(6-8-20(14)25)23-18-9-10-22-19-12-15(21)5-7-17(18)19;;/h5-12,25H,3-4,13H2,1-2H3,(H,22,23);1H;1H2
InChI 密鑰
AOFIMJMWPZOPAJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品′的检验报告。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Isabelle Marois et al.
PloS one, 9(10), e110631-e110631 (2014-10-22)
Antivirals that are currently used to treat influenza virus infections target components of the virus which can mutate rapidly. Consequently, there has been an increase in the number of resistant strains to one or many antivirals in recent years. Here