Merck
A2427
Millipore
Casein Peptone
Acid digest of casein from bovine milk, ≥9% amino, suitable for biotechnology and microbiology
别名:
Case氨基酸;酪蛋白酸水解物
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC號碼:
分類程式碼代碼:
41106212
NACRES:
NA.85
product name
Amicase®, Casein acid hydrolysate, from bovine milk
生物源
bovine milk
品質等級
形狀
powder
氮分析
≥9% amino, ≥12% total
損耗
≤2% loss on drying
pH值
5.6-7.6
應用
food and beverages
microbiology
儲存溫度
15-25°C
適合性
Bacillus spp.
Enterobacter spp.
Escherichia coli
Saccharomyces spp.
Staphylococcus spp.
Streptomyces spp.
coliforms
一般說明
Amicase®由酪蛋白的酸消化制备而成。它已用作多种细菌中蛋白胨琼脂的营养混合物。它可在受控条件下通过牛奶蛋白的酸水解产生。大部分维生素和其他促进生长化合物在此过程中受到破坏。因此,它适用于制备用于维生素和抗生素敏感性细菌学测定的培养基。酪蛋白水解物用于配制具有非常高溶解度和溶液透明度的培养基,以培养异养微生物。它用于实验室培养基和发酵,特别是需要高透明度的溶液。
應用
Amicase®是一种蛋白胨琼脂的营养混合物,可用于多种细菌中,包括枯草芽抱杆菌、产气肠杆菌、大肠杆菌、酿酒酵母、金黄色葡萄球菌、酿脓链球菌灰色链霉菌
品質
游离氨基酸的混合物,基本上不含不水解的肽仅含极少量的无机组分。
重構
推荐使用浓度:25g/L
法律資訊
Amicase is a registered trademark of Kerry Group
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Yahan Li et al.
Epigenetics, 14(9), 850-876 (2019-05-31)
The use of assisted reproductive technologies (ART) can induce a congenital overgrowth condition in humans and ruminants, namely Beckwith-Wiedemann syndrome (BWS) and large offspring syndrome (LOS), respectively. Shared phenotypes and epigenotypes have been found between BWS and LOS. We have