主要文件
C0501
Millipore
Casein Acid Hydrolysate
for Biotechnology and Microbiology
别名:
水解酪蛋白
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC號碼:
分類程式碼代碼:
41106212
NACRES:
NA.74
产品名称
Hy-Case® Amino, from bovine milk, Casein acid hydrolysate, Suitable for microbiology
生物源
bovine milk
品質等級
形狀
powder
包含
30-40% sodium chloride
包裝
pkg of (1 kg in poly bottle
100, 500 g in poly bottle)
氮分析
≥7.8% total
pH值
4.7-6.7
應用
food and beverages
microbiology
一般說明
Hy-Case®氨基酸是酪蛋白经过高度水解后的酸消化产物。它是一种具有高溶解度的精制水解产物,在实验室培养基和发酵中用作微生物营养物质。酪蛋白水解物是由酪蛋白与盐酸消化产生的。消化条件使得一定比例的维生素和促进生长的物质被重新训练。色氨酸被酸处理破坏。由于酸的中和作用,无机盐的含量很高。
應用
Hy-Case®氨基或酪蛋白水解物特别适合大规模培养链球菌,用于毒素和链激酶的生产。工业发酵中它有利于生物质的高产量,特别是对某些酵母菌和挑剔的杆菌。在需要高游离氨基酸含量的疫苗和毒素生产中,它也被用作一种营养素。
品質
主要为游离氨基酸,含少量肽。
重構
推荐使用浓度:150g/L
法律資訊
Hy-Case is a registered trademark of Kerry Group
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)