About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H10O7 · xNa+
CAS号:
分子量:
206.15 (free acid basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
推荐产品
品質等級
化驗
≥95.0% (GC)
儲存條件
desiccated
應用
clinical testing
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O[C@]([C@@H](CC(=O)O)C(=O)O)(C)C(=O)O.O[C@@]([C@H](CC(=O)O)C(=O)O)(C)C(=O)O
InChI
1S/2C7H10O7/c2*1-7(14,6(12)13)3(5(10)11)2-4(8)9/h2*3,14H,2H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)/t2*3-,7-/m10/s1
InChI 密鑰
KTKGACLAXAFYNU-WNSGUHBHSA-N
相关类别
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3