900634
N,N-二甲基乙酰胺
anhydrous, ZerO2®, 99.8%
别名:
N,N-Dimethylacetamide ZerO2®, Degassed and low oxygen N,N-dimethylacetamide
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
线性分子式:
CH3CON(CH3)2
CAS号:
分子量:
87.12
Beilstein:
1737614
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352111
NACRES:
NA.21
等級:
ZerO2®
化驗:
99.8%
bp:
164.5-166 °C (lit.)
蒸汽壓力:
2 mmHg ( 25 °C)
4 mmHg ( 38 °C)
4 mmHg ( 38 °C)
推荐产品
等級
ZerO2®
品質等級
蒸汽密度
3 (vs air)
蒸汽壓力
2 mmHg ( 25 °C)
4 mmHg ( 38 °C)
化驗
99.8%
形狀
liquid
自燃溫度
914 °F
品質
anhydrous
expl. lim.
1.8 %, 100 °F
11.5 %, 160 °F
雜質
≤0.005% water
water
折射率
n20/D 1.437 (lit.)
pH值
4 (20 °C, 200 g/L)
bp
164.5-166 °C (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
密度
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CN(C)C(C)=O
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
InChI 密鑰
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
法律資訊
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
147.2 °F - closed cup
閃點(°C)
64 °C - closed cup