Merck
900640
Sigma-Aldrich
1,4-二氧六环
anhydrous, ZerO2®, 99.8%
别名:
二恶烷, 四氢呋喃
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H8O2
CAS号:
分子量:
88.11
Beilstein:
102551
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
NACRES:
NA.21
bp:
100-102 °C (lit.)
等級
ZerO2®
品質等級
蒸汽密度
3 (vs air)
蒸汽壓力
27 mmHg ( 20 °C)
40 mmHg ( 25 °C)
化驗
99.8%
形狀
liquid
自燃溫度
356 °F
品質
anhydrous
expl. lim.
22 %
dilution
(for analytical testing)
雜質
≤0.003% water
water
折射率
n20/D 1.422 (lit.)
pH值
6.0-8 (20 °C, 500 g/L)
bp
100-102 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
密度
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
InChI 密鑰
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
法律資訊
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
51.8 °F - closed cup
閃點(°C)
11 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)