80822
(S)-Naproxen methyl ester
pharmaceutical impurity standard
别名:
Naproxen Impurity E (PhEur), (2S)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid methyl ester, Methyl (αS)-6-methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetate, Methyl (2S)-2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoate
About This Item
推荐产品
品質等級
API 家族
naproxen
化驗
≥98.0% (HPLC)
光學活性
[α]/D 72.0 to 84.0°, c = 0.1 in chloroform
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
雜質
≤0.5% water
mp
87 °C
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[C@H](C(OC)=O)C1=CC2=CC=C(OC)C=C2C=C1
InChI
1S/C15H16O3/c1-10(15(16)18-3)11-4-5-13-9-14(17-2)7-6-12(13)8-11/h4-10H,1-3H3/t10-/m0/s1
InChI 密鑰
ZFYFBPCRUQZGJE-JTQLQIEISA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3