化驗
98%
光學活性
[α]20/D −66°, c = 1% in chloroform
mp
156-158 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES 字串
COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)/t9-/m1/s1
InChI 密鑰
CMWTZPSULFXXJA-SECBINFHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
570842-5G | 4061832597430 |
570842-25G |