API 家族
naproxen
化驗
≥98.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
雜質
≤0.5% water
mp
106-109 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
SMILES 字串
COc1ccc2cc(Br)ccc2c1
InChI
1S/C11H9BrO/c1-13-11-5-3-8-6-10(12)4-2-9(8)7-11/h2-7H,1H3
InChI 密鑰
AYFJBMBVXWNYLT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3