主要文件
69571
Sigma-Aldrich
Ren HY 956
Epoxy Embedding Medium, Hardener
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12171500
NACRES:
MA.02
品質等級
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.477-1.479
pH值
12
密度
1.005-1.009 g/mL at 20 °C
應用
hematology
histology
儲存溫度
room temp
應用
与 SIAL 78711 RenLam M-1(环氧树脂包埋剂)一起使用
法律資訊
Ren is a trademark of Huntsman Advanced Materials GmbH
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
305.6 °F - closed cup
閃點(°C)
152 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)