Merck
68067
Millipore
念珠菌选择性添加剂
suitable for microbiology
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41171614
NACRES:
NA.74
無菌
sterile
品質等級
形狀
powder
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
應用
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
儲存溫度
2-8°C
適合性
Candida spp.
一般說明
推荐用于选择性分离混合培养物中念珠菌种的抗生素添加剂。
應用
for selective isolation of Candida species from mixed cultures
成分
(每瓶,足够用于 500ml 培养基):
庆大霉素 50 mg
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)