Merck
57197
Supelco
L -鸟氨酸 单盐酸盐
analytical standard
别名:
(S)-2,5-二氨基戊酸 单盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H12N2O2 · HCl
CAS号:
分子量:
168.62
Beilstein:
3625847
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥99% (TLC)
形狀
powder
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
顏色
white
適合性
conforms to structure for Infrared spectrum
應用
clinical
food and beverages
形式
neat
SMILES 字串
Cl.NCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1
InChI 密鑰
GGTYBZJRPHEQDG-WCCKRBBISA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
精氨酸通过精氨酸酶降解所得产物
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)