等級
purum
品質等級
化驗
≥97.0% (HPLC)
形狀
solid
mp
54-56 °C (lit.)
54-58 °C
官能基
amine
sulfonic acid
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCO\C(C)=N\OS(=O)(=O)c1c(C)cc(C)cc1C
InChI
1S/C13H19NO4S/c1-6-17-12(5)14-18-19(15,16)13-10(3)7-9(2)8-11(13)4/h7-8H,6H2,1-5H3/b14-12+
InChI 密鑰
KQCBSWBQAXTILK-WYMLVPIESA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
2,4,6-三甲基苯磺酰羟胺 (MSH) — 一种强大的胺化剂的稳定前体;综述
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Synthesis, 1-1 (1977)