Merck
O7007
Sigma-Aldrich
1,1′-硫代二辛烷
96%
别名:
辛硫醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)7S(CH2)7CH3
CAS号:
分子量:
258.51
Beilstein:
1701624
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
96%
折射率
n20/D 1.462 (lit.)
bp
180 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCCSCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34S/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
InChI 密鑰
LOXRGHGHQYWXJK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1