62881
2-[(RS)-(4-Bromophenyl)phenylmethoxy]-N,N-dimethylethanamine hydrochloride
pharmaceutical impurity standard
别名:
Diphenhydramine impurity C (PhEur), 2-[(4-Bromophenyl)phenylmethoxy]ethyl(dimethyl)ammonium chloride, Bromazine hydrochloride, Bromodiphenhydramine hydrochloride, NSC 36113
化驗
≥97.0% (HPLC)
97.0-100.0% (AT)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
雜質
≤1.0% water
應用
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
SMILES 字串
BrC(C=C1)=CC=C1C(OCCN(C)C)C2=CC=CC=C2.Cl
InChI
1S/C17H20BrNO.ClH/c1-19(2)12-13-20-17(14-6-4-3-5-7-14)15-8-10-16(18)11-9-15;/h3-11,17H,12-13H2,1-2H3;1H
InChI 密鑰
ZQDJSWUEGOYDGT-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... HRH1(3269)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1