PHR1897
苯海拉明杂质B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
2-[(RS)-(4-Methylphenyl)phenylmethoxy]-N,N-dimethylethanamine hydrochloride, 2-[(RS)-(4-METHYLPHENYL) PHENYLMETHOXY]-N,N,DIMETHYLETHANAMINE HYDROCHLORIDE, 2-[(4-Methyl-α-phenylbenzyl)oxy]ethyl(dimethyl)ammonium chloride, 4-Methyldiphenhydramine hydrochloride, N,N-Dimethyl-2-[(4-methylphenyl)phenylmethoxy]ethanamin hydrochloride, Neobenodine
About This Item
推荐产品
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
API 家族
diphenhydramine
形狀
powder
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 50 mg
應用
pharmaceutical (small molecule)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CN(C)CCOC(C1=CC=C(C)C=C1)C2=CC=CC=C2.Cl
InChI
1S/C18H23NO.ClH/c1-15-9-11-17(12-10-15)18(20-14-13-19(2)3)16-7-5-4-6-8-16;/h4-12,18H,13-14H2,1-3H3;1H
InChI 密鑰
BNFDLGUZDIWYJK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
應用
分析報告
其他說明
腳註
相關產品
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1