API 家族
diphenhydramine
化驗
≥98.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
雜質
≤4.0% water
應用
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
SMILES 字串
CN(C)CCOC(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2.Cl.O
InChI
1S/C17H21NO2.ClH/c1-18(2,19)13-14-20-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
JKENFNDFNANLFI-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1