Merck
49639
Supelco
溶剂黄 124
analytical standard
别名:
N-乙基-N- [2-(1-异丁氧基乙氧基)乙基]--(苯基偶氮)苯胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H31N3O2
CAS号:
分子量:
369.50
顏色索引編號:
111155
Beilstein:
4570610
EC號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCN(CCOC(C)OCC(C)C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2
InChI
1S/C22H31N3O2/c1-5-25(15-16-26-19(4)27-17-18(2)3)22-13-11-21(12-14-22)24-23-20-9-7-6-8-10-20/h6-14,18-19H,5,15-17H2,1-4H3
InChI 密鑰
BATVZJPOLFSGTD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
溶剂黄 124 是标记染料,通常在柴油中用作绿色着色剂,它可以使用高效液相色谱法(HPLC)进行分析。它主要用于防止低税柴油的滥用,以及计算道路燃油参杂低税柴油的量。
應用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
溶剂黄124可用作分析参考标准品,用于通过高效液相和紫外/可见分光光度检测及荧光光谱/化学计量学定量测定柴油样品中的分析物。
包裝
无底玻璃瓶。内含物在插入的融合锥体内。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Blood
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
HPLC Analysis of Solvent Yellow 124?The Marker in Diesel Oil
Sundberg N, et al.
Journal of Forensic Sciences, 41, 300-303 (1996)
Liquid chromatographic method for analysing the colour marker Solvent Yellow 124, N-ethyl-N-[2-(1-isobutoxyethoxy) ethyl](4-phenylazophenyl) amine, in diesel fuels
Henricsson S and Westerholm R
Journal of Chromatography A, 723, 395-398 (1996)
Determination of dyes and marker in diesel using high performance liquid chromatography
Markevicius A, et al.
Chemija, 29(2) (2018)
Production of a Solvent Yellow 124 ?euromarker? reference material certified for purity
Goff LT, et al.
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 88, 2025-2031 (2009)
Simultaneous determination of Solvent Yellow 124 and Solvent Red 19 in diesel oil using fluorescence spectroscopy and chemometrics
Orzel J, et al.
Talanta, 101, 78-84 (2012)