agency
ERM®
製造商/商標名
JRC
應用
biofuels
environmental
形式
matrix material
分析報告
For more information please see:
ERMEF001
ERMEF001
法律資訊
ERM is a registered trademark of European Commission
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3