Key Documents
XX2014718
Millipore
Millipore真空过滤塞
No. 8, 9.5 mm (3/18 in.) hole, Silicone with parylene coating, 5/PK
别名:
Millipore Filtration Stopper, Vacuum Stopper
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
材料
parylene coating (on stopper)
silicone stopper
技術
vacuum filtration: suitable
直徑
41 mm
應用
filtration
運輸包裝
ambient
一般說明
Millipore玻璃真空过滤附件产品
塞子,8号,9.5 mm(3/8 in.)孔,硅胶,带聚对二甲苯涂层,5/pk
这些配件产品可用于替代Millipore玻璃真空过滤套件中包含的部件或提供替代配置。
该产品是Millipore 25 mm分析型不锈钢过滤器支架套件的附件。