產品線
PESTANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
215 °C
應用
agriculture
environmental
格式
neat
SMILES 字串
N.CP(O)(=O)CCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12NO4P.H3N/c1-11(9,10)3-2-4(6)5(7)8;/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10);1H3
InChI 密鑰
ZBMRKNMTMPPMMK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 混合模式固相萃取(SPE)、叔丁基二甲基甲硅烷基(t-BDMS)衍生化和电子碰撞(EI)检测模式气相色谱-质谱(GC-MS)法检测人血清样品。
- 离子交换净化和衍生化、配备EI检测模式的GC-串联质谱法(MS/MS)检测水样。
- 高效液相色谱结合荧光检测法(HPLC-FLD)检测芬兰的可耕土壤。
法律資訊
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
其他客户在看
商品
Glyphosate and related compounds are measured in oatmeal and infant cereal using ion-exchange polymer-based particles for HPLC and SPE. Low level detection was obtained.
实验方案
Protocol for LC/MS Analysis of Glyphosate and Metabolites on apHera™ NH2, 2 mm I.D. Column