Merck
31264
Supelco
3-(羟基甲基膦酰)丙酸(MPP)
PESTANAL®, analytical standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H9O4P
CAS号:
分子量:
152.09
Beilstein:
2242347
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
產品線
PESTANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
agriculture
environmental
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CP(O)(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H9O4P/c1-9(7,8)3-2-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)(H,7,8)
InChI 密鑰
QXFUBAAEKCHBQY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
3-(甲基磷酸亚基)丙酸是农药草铵膦铵盐的代谢产物。
應用
3-(甲基磷酸亚基)丙酸可作为气相色谱-质谱法(GC/MS)测定农药中3-(甲基磷酸亚基)丙酸的标准品。
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品′的检验报告。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
法律資訊
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Code of Federal Regulations: 1985-1999 (1997)
Development of a method for the simultaneous determination of phosphoric and amino acid group containing pesticides by gas chromatography with mass-selective detection: Optimization of the derivatization procedure using an experimental design approach
Stalikas.DC, et al.
Journal of Chromatography A, 872(1-2), 215-225 (2000)
Sara Panseri et al.
Food chemistry, 330, 127205-127205 (2020-06-11)
The incidence of endocrine disruptors, both possible (glyphosate and glufosinate), and demonstrated (perchlorate and chlorate), was estimated in baby food commodities (meat, fish, cheese, vegetable and fruit). Ion-chromatography coupled to high resolution mass spectrometry analysis of the 105 samples did