Merck
43811
Supelco
γ-氨基丁酸
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
别名:
3-羧丙胺, 4-氨基丁酸, GABA, 哌啶酸, 氨酪酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2(CH2)3COOH
CAS号:
分子量:
103.12
Beilstein:
906818
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
TraceCERT®
品質等級
產品線
TraceCERT®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
分析物化學類別
amino acids, peptides, proteins
製造商/商標名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
儲存條件
under inert gas
技術
gas chromatography (GC): suitable
mp
195 °C (dec.) (lit.)
應用
food and beverages
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
NCCCC(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)
InChI 密鑰
BTCSSZJGUNDROE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
该有证标准物质(CRM)是根据ISO/IEC 17025ISO 17034生产和认证的。该CRM可追溯到来自NMI的原材料,如 NIST或NMIJ。
证书上给出了定量核磁共振法认证的内容,包括不确定性和失效日期。
请在http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书。
查看我们所有的氨基酸认证标准物质(CRM)产品
生化/生理作用
大脑中的主要抑制性神经递质;GABAA 和 GABAB 受体激动剂;增加 Cl 的传导性。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Yuan Rui et al.
Science advances, 5(12), eaay3255-eaay3255 (2019-12-17)
Efficient cytosolic protein delivery is necessary to fully realize the potential of protein therapeutics. Current methods of protein delivery often suffer from low serum tolerance and limited in vivo efficacy. Here, we report the synthesis and validation of a previously
Wen Yu et al.
Neurotherapeutics : the journal of the American Society for Experimental NeuroTherapeutics, 17(3), 1253-1270 (2020-04-17)
The balance of major excitatory (glutamate, Glu) and inhibitory (γ-aminobutyric acid, GABA), named as E/I neurotransmission, is critical for proper information processing. Anxiety-like responses upon stress are accompanied by abnormal alterations in the formation and function of synapses, resulting in