Merck
32401
Supelco
(±)-3-氯-1,2-丙烷-1,1,2,3,3-d5-二醇
analytical standard
别名:
3-MCPD-d5
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3D5H2ClO2
分子量:
115.57
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
形式
neat
質量偏移
M+5
SMILES 字串
[2H]C([2H])(O)C([2H])(O)C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/C3H7ClO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2/i1D2,2D2,3D
InChI 密鑰
SSZWWUDQMAHNAQ-UXXIZXEISA-N
一般說明
3-MCPD-d5是3-MCDP的氘代形式。
應用
内标也可被用于以下分析:
  • 通过液-液萃取(LLE)和气相色谱-质谱(GC-MS)测定多种食品样品中的3-氯-1,2-丙二醇和1,3-二氯-2-丙醇
  • 使用苯基硼酸(PBA)衍生后,通过气相色谱联用质谱(GC-MS/MS)同时分析鱼油样品中3-单氯丙二醇和缩水甘油酯衍生物
  • 开发和验证使用超高效液相色谱仪-电喷雾电离-串联三重四极杆质谱(UHPLC-ESI-MS/MS)法测量Caco-2细胞中的3-一氯丙烷-1,2-二醇
  • 使用自动化制备样品程序结合GC-MS/MS评估10种特级初榨橄榄油和1种葵花籽油样品中的3-和2-一氯丙二醇酯
  • 基于GC-MS法测定可食用脂肪和油中3-MCPD总含量
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品′的检验报告。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Determination of total 3-chloropropane-1, 2-diol (3-MCPD) in edible oils by cleavage of MCPD esters with sodium methoxide.
Wei?haar, Rudiger.
European Journal of Lipid Science and Technology, 110.2, 183-186 (2008)