Merck
614807
Sigma-Aldrich
1,3-二氯异丙醇-d5
98 atom % D, 98% (CP)
别名:
1,3-二氯-2-丙醇-d5
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(ClD2C)2CDOH
分子量:
134.02
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
化驗
98% (CP)
bp
174.3 °C (lit.)
mp
-4 °C (lit.)
密度
1.417 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+5
SMILES 字串
[2H]C([2H])(Cl)C([2H])(O)C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/C3H6Cl2O/c4-1-3(6)2-5/h3,6H,1-2H2/i1D2,2D2,3D
InChI 密鑰
DEWLEGDTCGBNGU-UXXIZXEISA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
185.0 °F - closed cup
閃點(°C)
85 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)